2,5-Diméthoxybenzohydrazide
Synonyms: 2,5-Dimethoxybenzoic acid hydrazide, 2,5-Dimethoxybenzoic hydrazide, 2,5-Dimethoxybenzene-1-carbohydrazide, 2,5-Dimethoxybenzohydrazide
018569-1G 018569-5G
FLUO018569-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018569-1G FLUO018569-5G
2,5-Diméthoxybenzohydrazide
2,5-Diméthoxybenzohydrazide
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017049
Numéro CAS: 17894-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité