Salicylohydrazide 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
132610250 132611000
ACRO132610250EA 53.2 EUR InStock
ACRO132610250 ACRO132611000
Salicylohydrazide 98+%
Salicylohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1,424 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007599
Numéro CAS: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité