Salicylohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14218.14 A14218.22
A14218.14EA 66.9 EUR InStock
A14218.14 A14218.22
Salicylohydrazide ≥98%
Salicylohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 936-02-7 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 146-149° Beilstein Reference: 472355
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Densité: 1.424 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007599
Numéro CAS: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité