4-Hydroxybenzohydrazide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 67.4 EUR InStock
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hydroxybenzohydrazide 98%
4-Hydroxybenzohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 260…264 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007605
Numéro CAS: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité