Benzanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11086.22 A11086.36
A11086.22EA 43.2 EUR InStock
A11086.22 A11086.36
Benzanilide ≥98%
Benzanilide
Purity: 98+% CAS No.: 93-98-1 Molecular Formula: C6H5NHCOC6H5 Formula Weight: 197.24 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° Boiling Point: 117°/10mm Beilstein Reference: 1102980 Merck Reference: 14,1061 MDL No.: MFCD00003069
Formule: C₁₃H₁₁NO
Point d'ébullition: 117 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 162…166 °C
Densité: 1.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003069
Numéro CAS: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 14,1061
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité