Benzanilide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0221EA 335 EUR InStock
PROOICRS0221
Benzanilide
Benzanilide
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…165 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003069
Numéro CAS: 93-98-1
Merck Index: 13,01060
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité