Phtalate de diallyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phthalic acid diallyl ester
276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 66.4 EUR InStock
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Phtalate de diallyle 98%
Phtalate de diallyle
Formule: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: 166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008646
Numéro CAS: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité