Phtalate de diallyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16169000EA 78.2 EUR InStock
EHERC16169000
Phtalate de diallyle
Phtalate de diallyle
Formule: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00008646
Numéro CAS: 131-17-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité