2-Isothiocyanatobenzoate d'éthyle
Synonyms: o-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate
008927-5G 008927-25G 008927-50G
FLUO008927-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008927-5G FLUO008927-25G FLUO008927-50G
2-Isothiocyanatobenzoate d'éthyle
2-Isothiocyanatobenzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C (1 mmHg)
Densité: 1,201 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041063
Numéro CAS: 99960-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité