Anthranilate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO222231000EA 47.8 EUR InStock
ACRO222231000 ACRO222235000
Anthranilate d'éthyle 99%
Anthranilate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 1,117 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00007711
Numéro CAS: 87-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité