Anthranilate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10171470EA 74.4 EUR InStock
EHERC10171470
Anthranilate de méthyle
Anthranilate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007710
Numéro CAS: 134-20-3
Merck Index: 12,06099
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité