Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150781000 150785000 150780025
ACRO150781000EA 32.2 EUR InStock
ACRO150781000 ACRO150785000 ACRO150780025
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) 98%
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 172 °C (17hPa)
Point de fusion: 89…92 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007892
Numéro CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité