Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: EthoformeEthyl 4-aminobenzoate
EHERC10171450EA 85.6 EUR InStock
EHERC10171450
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Point d'éclair: 112 °C
Numéro MDL: MFCD00007892
Numéro CAS: 94-09-7
Merck Index: 13,01087
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité