4-Aminobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
235280250 235281000
ACRO235280250EA 60.4 EUR InStock
ACRO235280250 ACRO235281000
4-Aminobenzoate de méthyle 98%
4-Aminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…113 °C
Densité: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007891
Numéro CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité