3-Nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 23.1 EUR InStock
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
3-Nitrobenzoate de méthyle 98%
3-Nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007250
Numéro CAS: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité