4-Nitrobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13398.14 A13398.22 A13398.36
A13398.14EA 23 EUR InStock
A13398.14 A13398.22 A13398.36
4-Nitrobenzoate d'éthyle ≥98%
4-Nitrobenzoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 99-77-4 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 55-58° Beilstein Reference: 1912879 Merck Reference: 14,3832 MDL No.: MFCD00007351
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007351
Numéro CAS: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
Merck Index: 14,3832
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité