Ethyle salicylate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-hydroxybenzoate
150490010 150492500 150490250
ACRO150490010EA 82.9 EUR InStock
ACRO150490010 ACRO150492500 ACRO150490250
Ethyle salicylate 99+%
Ethyle salicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2…3 °C
Densité: 1.128 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002215
Numéro CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité