3-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxybenzoate
A15343.14 A15343.22 A15343.36
A15343.14EA 57.2 EUR InStock
A15343.14 A15343.22 A15343.36
3-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
3-Hydroxybenzoate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 7781-98-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 187-188°/31mm MDL No.: MFCD00002296
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 187…188 °C (31 mmHg)
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1.068 g/cm³ (131 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002296
Numéro CAS: 7781-98-8
EINECS: 231-951-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité