Butyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Butylparabene4-Hydroxybenzoate de butyle
A14043.22EA 39.6 EUR InStock
A14043.22 A14043.30 A14043.0B
Butyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Butyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Point de fusion: 67…71 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016478
Numéro CAS: 94-26-8
Merck Index: 14,1584
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité