Méthyle hydroxy-4 benzoate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
126961000 126965000 126960025 126960100
ACRO126961000EA 35.6 EUR InStock
ACRO126961000 ACRO126965000 ACRO126960025 ACRO126960100
Méthyle hydroxy-4 benzoate 99%
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 298.6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité