Méthyle hydroxy-4 benzoate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Méthylparabène4-Hydroxybenzoate de méthyle
EHERC14229000EA 68.9 EUR InStock
EHERC14229000
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 270…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
Merck Index: 13,06129
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/24/2301724.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité