Propyle hydroxy-4 benzoate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
131590050 131595000 131590025 131591000
ACRO131590050EA 34.8 EUR InStock
ACRO131590050 ACRO131595000 ACRO131590025 ACRO131591000
Propyle hydroxy-4 benzoate 99+%
Propyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…99 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Appearance of solution almost colorless
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité