Propyle hydroxy-4 benzoate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Hydroxybenzoate de propylePropylparabene
EHERC14229200EA 68.9 EUR InStock
EHERC14229200
Propyle hydroxy-4 benzoate
Propyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
Merck Index: 12,08051
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité