4-Propoxycarbonylphénolate de sodium, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.07428.5000 1.07428.9029
1.07428.5000EA 750 EUR InStock
1.07428.5000 1.07428.9029
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
Formule: C₁₀H₁₁NaO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016477
Numéro CAS: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité