4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0432.01EA 969 EUR InStock
PROOMM0432.01
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
Formule: C₁₀H₁₁NaO₃
MW: 202,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016477
Numéro CAS: 35285-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité