Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: DEHP
EHERC16173000EA 74.4 EUR InStock
EHERC16173000
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate
Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Point d'ébullition: 386,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Numéro MDL: MFCD00009493
Numéro CAS: 117-81-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/80/2297080.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité