Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Di-iso-octyl phthalate, Dioctyl phthalate, Di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
80030-25ML 80030-5ML
80030-25MLEA 382 EUR InStock
80030-25ML 80030-5ML
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate, Supelco®
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate
Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Point d'ébullition: 386.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009493
Numéro CAS: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3117a9798cd0d899362869d4cf84edb064ceb4&vid=bba6a5c18f4245a9ea293c227821f73936c14eef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité