Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalate de diisobutyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC16173500EA 103 EUR InStock
EHERC16173500
Phtalate de diisobutyle
Phtalate de diisobutyle


Formule: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278,35 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 169 °C
Numéro MDL: MFCD00026480
Numéro CAS: 84-69-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité