Dibutyle phtalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: DBP
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
36736-1GEA 39.5 EUR InStock
36736-1G
Dibutyle phtalate, Supelco®
Dibutyle phtalate
Formule: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278,35 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 171 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00009441
Numéro CAS: 84-74-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01586
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/42/26651342.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité