Diéthyle phtalate ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
23395.362EA 237 EUR InStock
23395.362
Diéthyle phtalate ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Diéthyle phtalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00009111
Numéro CAS: 84-66-2
Merck Index: 12,07527
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/50/2299950.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Density (20/4) 1.110 - 1.120
Water Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité