Phtalate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Diméthyle phtalate
EHERC16174000EA 74.4 EUR InStock
EHERC16174000
Phtalate de diméthyle
Phtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 283,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00008425
Numéro CAS: 131-11-3
Merck Index: 13,03281
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité