Phtalate de diméthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 43.2 EUR InStock
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Phtalate de diméthyle, Supelco®
Phtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 283.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008425
Numéro CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité