Téréphtalate de diméthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13220.36EA 40.1 EUR InStock
A13220.36 A13220.0E
Téréphtalate de diméthyle ≥99%
Téréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 140…143 °C
Densité: 1,290
Point d'éclair: 146 °C (294 °F)
Numéro MDL: MFCD00008440
Numéro CAS: 120-61-6
Merck Index: 14,9162
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité