Téréphtalate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17322000EA 108 EUR InStock
EHERC17322000
Téréphtalate de diméthyle
Téréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Numéro MDL: MFCD00008440
Numéro CAS: 120-61-6
Merck Index: 12,09306
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité