Acide benzoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76170-5GEA 37.4 EUR InStock
76170-5G
Acide benzoïque, Supelco®
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
Merck Index: 13,01092
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/70/26836970.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité