Acide 2-cyanobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLE38822788-1GEA 0 EUR InStock
MOLE38822788-1G
Acide 2-cyanobenzoïque
Acide 2-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045796
Numéro CAS: 3839-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité