Benzoate de potassium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11610.0BEA 122 EUR InStock
ABCRAB118625.0250 A11610.0B A11610.30
Benzoate de potassium ≥99%
Benzoate de potassium
Purity: 99%
CAS No.: 582-25-2
Molecular Formula: C7H5KO2
Formula Weight: 160.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3719165
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00013061
Formule: C₇H₅KO₂
MW: 160,21 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00013061
Numéro CAS: 582-25-2
Merck Index: 14,1091
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité