Sodium benzoate
Fournisseur: Roth Carl
8548.1 8548.2
ROTH8548.1EA 25.9 EUR InStock
ROTH8548.1 ROTH8548.2
Sodium benzoate
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité