Cobalt(II) benzoate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
87380.09 87380.18
87380.09EA 49.6 EUR InStock
87380.09 87380.18
Cobalt(II) benzoate
Cobalt(II) benzoate
CAS No.: 932-69-4 Molecular Formula: C14H10CoO4 Formula Weight: 301.16 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00050769
Formule: C₁₄H₁₀CoO₄
MW: 301,16 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050769
Numéro CAS: 932-69-4
EINECS: 213-257-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité