Acide 6-méthoxyanthranilique
009747-1G 009747-5G
FLUO009747-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009747-1G FLUO009747-5G
Acide 6-méthoxyanthranilique
6-Methoxyanthranilic acid
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941328
Numéro CAS: 53600-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité