Acide 3-amino-p-anisique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20669.06 B20669.14
B20669.06EA 35.9 EUR InStock
B20669.06 B20669.14
Acide 3-amino-p-anisique ≥98%
3-Amino-p-anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2840-26-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00002521
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002521
Numéro CAS: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité