L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide 3-aminosalicylíque, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 311 EUR InStock
ICNA0215476990 ICNA0215476980
Acide 3-aminosalicylíque, en poudre
Acide 3-aminosalicylíque
Soluble in KOH, clear solution.
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: 290
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010299
Numéro CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité