Acide N-phénylanthranilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20979.0100EA 62.7 EUR InStock
8.20979.0100 8.20979.9999
Acide N-phénylanthranilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide N-phénylanthranilique
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…185 °C
Numéro MDL: MFCD00002421
Numéro CAS: 91-40-7
Merck Index: 12,07427
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 182 - 185 °C
Molar Mass 213.23 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité