Acide 4-nitrosalicylíque
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
012256-25G 012256-1G 012256-5G
FLUO012256-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012256-25G FLUO012256-1G FLUO012256-5G
Acide 4-nitrosalicylíque
Acide 4-nitrosalicylíque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071505
Numéro CAS: 619-19-2
EINECS: 210-584-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité