Acide 3,5-dinitrosalicylíque, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Acide 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoïqueAcide 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque
SIAMD0550-100GEA 91.4 EUR InStock
SIAMD0550-100G D0550-10G SIAMD0550-500G SIAMD0550-25G
Acide 3,5-dinitrosalicylíque, Sigma-Aldrich®
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Formule: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Point de fusion: 170…174 °C
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/82/26659882.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité