Acide 4-isopropoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14351.09 A14351.18 A14351.30
A14351.09EA 44 EUR InStock
A14351.09 A14351.18 A14351.30
Acide 4-isopropoxybenzoïque ≥99%
Acide 4-isopropoxybenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 13205-46-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
MDL No.: MFCD00044318
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044318
Numéro CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité