3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
KM09079DA KM09079EA
MAYBKM09079DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM09079DA MAYBKM09079EA
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236,27 g/mol
Numéro CAS: 144036-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité