Acide 2,3-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0630-25G D0630-500G
TCIAD0630-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD0630-25G TCIAD0630-500G
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002432
Numéro CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d24e46ee239fd144f3ca3e528b2bdd45cb48f70&vid=1fdfbd8a01ce5363f433bdd7bd858449faccc59f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité