Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque
014650-1G 014650-5G
FLUO014650-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014650-1G FLUO014650-5G
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00276591
Numéro CAS: 2651-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité