Sodium salicylate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
1.06601.0250EA 76.4 EUR InStock
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
Sodium salicylate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Sodium salicylate
Formule: HOC₆H₄COONa
Point de fusion: 200 °C
Densité: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002440
Numéro CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité